2,4,6-Trimethylphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 1790 DKK
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronsyre 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronsyre
Formel: C₉H₁₃BO₂
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236060
CAS-nummer: 5980-97-2