Triethylborat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 492 DKK
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Triethylborat
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Molekylvægt: 145.99 g/mol
Kogepunkt: 117…118 °C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012846
CAS-nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN nummer: 1176
ADR: 3 II