3-Nitro-4-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-3-nitroquinoline, 3-Nitroquinolin-4-ol
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 578 DKK
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molekylvægt: 190.1600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277722
CAS-nummer: 50332-66-6