3-Nitro-4-quinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR52247-25G
OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA
578
DKK
APOSOR52247-25G
APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00277722 CAS-nummer: 50332-66-6 |