2-Phenyl-1,3-propandiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 414 DKK
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Phenyl-1,3-propandiol 97%
2-Phenyl-1,3-propandiol
Formel: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Smeltepunkt: 53…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236056
CAS-nummer: 1570-95-2