3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52202-25G OR52202-100G OR52202-5G
APOSOR52202-25GEA 441 DKK
APOSOR52202-25G APOSOR52202-100G APOSOR52202-5G
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095218
CAS-nummer: 185017-72-5