Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52189-100G OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA 349 DKK
APOSOR52189-100G APOSOR52189-25G
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain) 98%
Ethyl 4-aminobenzoat (benzokain)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007892
CAS-nummer: 94-09-7