1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
OR5218-1G OR5218-10G OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA 164 DKK
APOSOR5218-1G APOSOR5218-10G APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Smeltepunkt: 220…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464253
CAS-nummer: 16034-46-1