1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5218-1G
OR5218-10G
OR5218-5G
APOSOR5218-1GEA
164
DKK
APOSOR5218-1G
APOSOR5218-10G
APOSOR5218-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Smeltepunkt: 220…225 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00464253 CAS-nummer: 16034-46-1 |