2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR52177-100G
OR52177-500G
APOSOR52177-100GEA
183
DKK
APOSOR52177-100G
APOSOR52177-500G
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Formel:
C₈H₈O₃ Kogepunkt: 265…266 °C Smeltepunkt: 40…42 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003322 CAS-nummer: 148-53-8 EINECS: 205-715-3 |