1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: alpha-Methyl-6-nitropiperonyl alcohol, 1-(6-Nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol, alpha-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole-5-methanol
OR52172-1G OR52172-5G
APOSOR52172-1GEA 610 DKK
APOSOR52172-1G APOSOR52172-5G
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol 98%
1-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Formel: C₉H₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08274663
CAS-nummer: 159873-64-0