2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52170-1G OR52170-25G OR52170-5G
APOSOR52170-1GEA 175 DKK
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G APOSOR52170-5G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00590092
CAS-nummer: 162787-61-3