Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
OR52138-100G
OR52138-500G
OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA
175
DKK
APOSOR52138-100G
APOSOR52138-500G
APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Formel:
C₂₈H₂₂O₆S₂ Molekylvægt: 562.56 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00318874 CAS-nummer: 27344-41-8 |