2,4-Dichloroquinazoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 1880 DKK
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00091950
CAS-nummer: 607-68-1