2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 1690 DKK
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₉H₁₄O₂
Molekylvægt: 154.209 g/mol
Kogepunkt: 92…95 °C/18mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012352
CAS-nummer: 40365-61-5