3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran

OR52123-1G OR52123-25G OR52123-5G
APOSOR52123-1GEA 262 DKK
APOSOR52123-1G APOSOR52123-25G APOSOR52123-5G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₃
Molekylvægt: 210.08 g/mol
Smeltepunkt: 63…67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11052631
CAS-nummer: 287944-16-5

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR