3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 1020 DKK
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 282…285 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602377
CAS-nummer: 1315360-75-8