4-Brombenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 480 DKK
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Brombenzoylchlorid 98%
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molekylvægt: 219.46 g/mol
Kogepunkt: 174 °C/102mmHg
Smeltepunkt: 36…42 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000683
CAS-nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II