Glyoxylsyre monohydrat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 458 DKK
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Glyoxylsyre monohydrat 97%
Glyoxylsyre monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molekylvægt: 92.05 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Smeltepunkt: 49…52 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127974
CAS-nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 III