3-Amino-4-iodpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 687 DKK
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodpyridin 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
Smeltepunkt: 58…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04971334
CAS-nummer: 105752-11-2