Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 197 DKK
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₂
Molekylvægt: 233.3100 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09750949
CAS-nummer: 10315-06-7