5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 2130 DKK
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Molekylvægt: 252.0641 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881345
CAS-nummer: 1017412-53-1