6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 2510 DKK
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100042
CAS-nummer: 906352-78-1