6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 915 DKK
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formel: C₁H₁NO₃
Smeltepunkt: 136…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09032021
CAS-nummer: 1197-10-0