3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 186 DKK
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042854
CAS-nummer: 13073-28-4