Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52034-1G OR52034-250MG OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA 828 DKK
APOSOR52034-1G APOSOR52034-250MG APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11617311
CAS-nummer: 15400-58-5