6-Phenyl-3-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-Phenylnicotinaldehyde
OR5202-1G OR5202-250MG
APOSOR5202-1GEA 2470 DKK
APOSOR5202-1G APOSOR5202-250MG
6-Phenyl-3-formylpyridin 97%
6-Phenyl-3-formylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Smeltepunkt: 57…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086130
CAS-nummer: 63056-20-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III