Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 5840 DKK
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat 95%
Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 140…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00496638
CAS-nummer: 89901-03-1