tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51986-1G OR51986-250MG OR51986-5G
APOSOR51986-1GEA 1040 DKK
APOSOR51986-1G APOSOR51986-250MG APOSOR51986-5G
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Formel: C₁₂H₂₀N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11976177
CAS-nummer: 1227382-01-5