N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51981-25G OR51981-5G
APOSOR51981-25GEA 0 DKK
APOSOR51981-25G APOSOR51981-5G
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632529
CAS-nummer: 175213-46-4