6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 5300 DKK
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
Molekylvægt: 188.1800 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00209983
CAS-nummer: 2437-17-4