4-Brombenzyl mercaptan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 240 DKK
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Brombenzyl mercaptan
4-Brombenzyl mercaptan
Formel: C₇H₇BrS
Smeltepunkt: 26…30 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701566
CAS-nummer: 19552-10-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III