3-Brombenzyl mercaptan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR51962-1G
OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA
197
DKK
APOSOR51962-1G
APOSOR51962-5G
3-Brombenzyl mercaptan
3-Brombenzyl mercaptan
Formel:
C₇H₇BrS Flammepunkt: 120 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06798010 CAS-nummer: 886497-84-3 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |