4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51957-100G OR51957-25G
APOSOR51957-100GEA 480 DKK
APOSOR51957-100G APOSOR51957-25G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11594962
CAS-nummer: 571188-59-5