2-Piperidon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 426 DKK
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperidon 97%
2-Piperidon
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 256 °C
Smeltepunkt: 38…40 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006037
CAS-nummer: 675-20-7