5-Aminopentan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 DKK
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 120…122 °C/15,75mmHg
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III