tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
OR51932-25G OR51932-5G
APOSOR51932-25GEA 0 DKK
APOSOR51932-25G APOSOR51932-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 214.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08726023
CAS-nummer: 146504-07-6