3-Chlor-4-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 164 DKK
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chlor-4-nitrobenzoesyre
3-Chlor-4-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smeltepunkt: 178…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632172
CAS-nummer: 39608-47-4