Biphenyl-4-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51928-10G OR51928-25G OR51928-5G
APOSOR51928-10GEA 1970 DKK
APOSOR51928-10G APOSOR51928-25G APOSOR51928-5G
Biphenyl-4-carboxamide 97%
Biphenyl-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₁NO
Smeltepunkt: 229…233 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017573
CAS-nummer: 3815-20-1