4-Nitro-m-benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5192-100G
OR5192-25G
OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA
818
DKK
APOSOR5192-100G
APOSOR5192-25G
APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-benzoesyre
4-Nitro-m-benzoesyre
Formel:
C₈H₇NO₅ Smeltepunkt: 233…235 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007353 CAS-nummer: 5081-36-7 |