4-Nitro-m-benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 818 DKK
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-benzoesyre
4-Nitro-m-benzoesyre
Formel: C₈H₇NO₅
Molekylvægt: 197.15 g/mol
Kogepunkt: 405
Smeltepunkt: 233…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007353
CAS-nummer: 5081-36-7