Methyl2-Bromnicotinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51917-1G OR51917-25G OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA 164 DKK
APOSOR51917-1G APOSOR51917-25G APOSOR51917-5G
Methyl2-Bromnicotinat
Methyl2-Bromnicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 32…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367915
CAS-nummer: 52718-95-3