(3-Chlorphenyl)eddikesyremethylester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51916-100G OR51916-25G OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA 1140 DKK
APOSOR51916-100G APOSOR51916-25G APOSOR51916-5G
(3-Chlorphenyl)eddikesyremethylester
(3-Chlorphenyl)eddikesyremethylester
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800679
CAS-nummer: 53088-68-9