Benzylnicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 872 DKK
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Benzylnicotinat 98%
Benzylnicotinat
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Molekylvægt: 213.24 g/mol
Kogepunkt: 177 °C/8.25mmHg
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 1.165 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023584
CAS-nummer: 94-44-0