(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51901-250MG OR51901-1G
APOSOR51901-250MGEA 436 DKK
APOSOR51901-250MG APOSOR51901-1G
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole 98+%
(2S,3R)-3,4-Dihydro-3-isopropyl-2-phenyl-2H-pyrimido[2,1-b]benzothiazole
Formel: C₁₉H₂₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28411847
CAS-nummer: 1203507-02-1