(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 567 DKK
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
Kogepunkt: 72…73 °C
Massefylde: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003213
CAS-nummer: 14347-78-5