2'-Methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 1090 DKK
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Methoxyacetophenon 98%
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 131 °C/18mmHg
Massefylde: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2