1-Chlor-2-iodoethan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 535 DKK
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chlor-2-iodoethan
1-Chlor-2-iodoethan
Formel: C₂H₄ClI
Molekylvægt: 190.41 g/mol
Kogepunkt: 61…62 °C
Smeltepunkt: -15.6
Massefylde: 2.088 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041453
CAS-nummer: 624-70-4