2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dimethoxyphenacyl bromide
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 164 DKK
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molekylvægt: 259.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425186
CAS-nummer: 1835-02-5
UN nummer: 1759
ADR: 8 III