2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51844-1G OR51844-5G
APOSOR51844-1GEA 0 DKK
APOSOR51844-1G APOSOR51844-5G
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458822
CAS-nummer: 59278-65-8